Läs mer
Tocris Bioscience™ ZD 7155 hydrochloride
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Beskrivning
ZD 7155 hydrochloride is a potent and selective competitive antagonist for the angiotensin II type 1 (AT1) receptor. Displaces [125I]-angiotensin II binding with an IC50 value of 3.8 nM in guinea pig adrenal gland membranes. Orally active, and is more potent and longer-acting than the prototype AT1 antagonist, losartan.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,7-Diethyl-3,4-dihydro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one hydrochloride |
| CAS | 146709-78-6 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighet | Soluble to 25mM in ethanol |
| Molekylformel | C26H26N6O.HCl |
| Formel vikt | Observed MW: 474.99 |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur