Läs mer
Tocris Bioscience™ ZD 7288
Beskrivning
ZD 7288 is a sino-atrial node function modulator; blocks the hyperpolarization activated cation current If (HCN channel). Blocks Ih in central neurons. Increases NMDA-evoked noradrenaline release in rat brain in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZD 7288 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 292.81 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.811 |