Läs mer
ZD7288, MedChemExpress
Beskrivning
ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ZD7288 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 133059-99-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H21ClN4 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | ICI D7288 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (170.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.76 mM) |
| Visa mer |