missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ZD7288, MedChemExpress

Produktkod. p-200099560
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16463338

Brand: Medchem Express HY101346

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.

ZD7288 (ICI D7288) is a selective hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channel blocker.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ZD7288
Fysisk form Solid
CAS 133059-99-1
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H21ClN4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym ICI D7288
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (170.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (170.76 mM)
LEDER [H]Cl.C/N=C1C=C(N(CC)C2=CC=CC=C2)N=C(C)N/1C
Molekylvikt (g/mol) 292.81
Formel vikt 292.81
Procent renhet 99.86%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.