Läs mer
Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O8S.H3N/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(26-27(22,23)24)11-16(20)17(13)18(21)25-12;/h3,7,10-12,20H,2,4-6,8-9H2,1H3,(H,22,23,24);1H3/b7-3+;/t12-;/m0./s1 |