Läs mer
Melford Zeatin
Beskrivning
Naturligt förekommande cytokinintillväxtregulator.
Naturligt förekommande cytokininribosid. Huvudeffekterna i vävnadsodlingssystem inkluderar kontroll av skotttillväxt och -bildning, celldelning och hämning av bladåldern. Kromatografiskt renad och omkristalliserad. Växtcellskultur testad. Blandade isomerer: trans-isomer 97%, cis-isomer> 2 %.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1637-39-4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C10H13N5O |