Läs mer
Melford Zeatin Riboside
Beskrivning
Naturligt förekommande cytokininribosid.
Naturligt förekommande cytokininribosid. Huvudeffekterna i vävnadsodlingssystem inkluderar kontroll av skotttillväxt och -bildning, celldelning och hämning av bladåldern. Kromatografiskt renad och omkristalliserad. Växtcellskultur testad. Blandade isomerer: trans-isomer 97%, cis-isomer> 2 %.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 6025-53-2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C15H21N5O5 |