Läs mer
Zeaxanthin, 65 %, TRC
Produktkod. 17987154
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987154 1 mg
17938794 250 mg
17948114 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17987154 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ2750001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144-68-3
Molekylformel C40 H56 O2
Molekylvikt (g/mol) 568.87
Synonym Zeaxanthin (7CI), β-Carotene-3,3'-diol, (3R,3'R)-all-trans- (6CI,8CI), (3R,3'R)-β,β-Carotene-3,3'-diol, (3R,3'R)-Zeaxanthin, Anchovyxanthin, Anchovyxanthin, all-trans-, E 161H, Luteinofta, Optisharp, Xanthophyll 3, ZeaGold, Zeaxanthin, all-trans-, Zeaxanthol, all-E-Zeaxanthin, all-trans-3R,3'R-Zeaxanthin, all-trans-Anchovyxanthin, all-trans-Zeaxanthin
IUPAC-namn (1R)-4-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4R)-4-hydroxy-2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl]-3,7,12,16-tetrametyloktadeka-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimetylcyklohex-3-en-1-ol
LEDER C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zeaxanthin
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36-/m1/s1
Formel vikt 568.428