Läs mer
ZEB2 Antibody (923328) [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Produktkod. 30171154 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30171154 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30171154 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB73782JF635
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ZEB2
Användningsområden Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 923328
Konjugera Janelia Fluor 635
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9839
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b
Produktlinje Novus