Learn More
ZEB2 Antibody (923328) [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™
Product Code. 30171154 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30171154 0.1 mL 0.1mL
1 options
Product Code. 30171154 Supplier Novus Biologicals Supplier No. FAB73782JF635
 Restricted Item
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen ZEB2
Applications Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 923328
Conjugate Janelia Fluor 635
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9839
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.