Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ Snurra avsaltningskolonner och plattor, 40K MWCO, 75μ L 10 –ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Thermo Scientific Zeba Spin- och mikrospinnavsaltningskolonner och plattor är utformade för effektiv avsaltning och buffertutbyte av proteinprover. De innehåller ett proprietärt storleksuteslutande kromatografiharts med en robust pärlstruktur som tål centrifugalkraft och hjälper till att ge bättre flödesegenskaper och ökad effektivitet vid borttagning av lågmolekylära proteinföroreningar från prover. Hartset Zeba fungerar bra även med kraftigt utspädda proteinprover och eliminerar över 95 % av föroreningarna utan att orsaka proteinförlust.
Separering av makromolekyler, såsom proteiner från små föroreningar, görs ofta genom rutinmetoder inklusive gelfiltreringskromatografi och buffertbyte. Dessa metoder används vanligtvis under proteinreningsarbetsflöden för att ta bort små föroreningar som salter, överflödiga etiketter och tvärbindningsreagens från prover före analys.
Det nya och förbättrade Thermo Scientific Zeba Spin Desalting- kolonner och plattor är speciellt designade för effektiv avsaltning och buffertbyte av proteiner med en molekylvikt> 40 kDa och ta bort små molekyler mindre än 2 kDa. De innehåller ett patentskyddat och förbättrat kromatografiharts för storleksuteslutning med en mer robust pärlstruktur, vilket gör dem idealiska för hantering av centrifugalkraftstryck. Den förstärkta pärlstrukturen resulterar i bättre flödesegenskaper och ökad effektivitet när det gäller att avlägsna lågmolekylära proteinföroreningar från prover. Zeba- hartset presterar exceptionellt bra i att rena proteinprover, även när de är kraftigt utspädda. Det eliminerar över 95 % av föroreningarna utan att orsaka proteinförlust.
Zeba avsaltningskolonner är den idealiska lösningen för snabb och okomplicerad avsaltning och buffertbyte av proteinprover. De erbjuds i olika format, såsom fördispenserade spinnkolonner (75μ L, 0,5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL), 96-brunnars filterplattor och kromatografipatroner. Dessa alternativ gör det enkelt att hantera provvolymer mellan 2μ L och 4 ml.
Zeba Spin Avsaltning 96-brunnars plattor ger problemfri hög genomströmning avsaltning och buffertbyte för provvolymer från 20 till 100μ L. De kräver ingen hartsdispensering eller hydratisering och ger samma höga proteinåtervinning som spinnkolonner med minst 95 % borttagning av salter och andra små molekyler. En platta kan behandla 96 små provvolymer (20 till 100μ L) på fem minuter.
Funktioner och fördelar
•Högpresterande harts —exceptionell proteinåtervinning vid lägre proteinkoncentrationer
•Snabbt och effektivt —eliminerar provspädning, fraktionsuppsamling och behovet av dyra kromatografisystem som tar tid att installera och som bara kan bearbeta ett prov åt gången
•Lätt att använda, —ingen krånglig kolonnberedning eller jämvikt
•Flexibla format —tillgängliga i spinnkolonner och 96-brunnars spinnplattor för en rad provvolymer (2μ L till 4 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Spin Desalting Column |
| Formatera | Spin Column |
| Reningsmål | Buffer Exchange, Protein |
| Kolumntyp | Size-exclusion, Proprietary Resin |
| MWCO | 40 kDa |
| Produktlinje | Zeba |
| Disponibel | Single-use |
| Kvantitet | 5 columns |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Samplingsvolym (metrisk) | 300 to 800 μL |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.