Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ Snurra avsaltningskolonner och plattor, 40K MWCO, 75μ L 10 –ml
Produktkod. 17986700 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 Columns
2 plates
25 columns
4 plates
5 Columns
50 columns
Samplingsvolym (metrisk):
1000 to 4000 μL
20 till 100μ L
20 to 100 μL
300 to 800 μL
4 to 10 mL
5 to 14 μL
50 to 150 μL
500 to 2000 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Samplingsvolym (metrisk) Förpackningsstorlek
17986700 25 columns 300 to 800 μL Paket med 25
30245278 5 Columns 4 to 10 mL -
30245333 10 Columns 4 to 10 mL -
17846548 25 columns 5 to 14 μL Paket med 25
17953321 50 columns 5 to 14 μL -
17866468 25 columns 50 to 150 μL Paket med 25
17912981 50 columns 50 to 150 μL Paket med 50
17866648 5 Columns 300 to 800 μL Paket med 5
17806518 5 Columns 500 to 2000 μL Paket med 5
17927102 25 columns 500 to 2000 μL -
17844688 5 Columns 1000 to 4000 μL Paket med 5
18705495 25 columns 1000 to 4000 μL -
17876648 2 plates 20 till 100μ L -
17816518 4 plates 20 to 100 μL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17986700 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A57762
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00 SEK
    2843.65 SEK / Paket med 25
    Save 541.35 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 15-10-2026
Det nya och förbättrade Zeba Spin och Micro Spin Avsaltningskolonner och plattor är designade för effektiv avsaltning och buffertutbyte av proteiner med en molekylvikt> 40 kDa och ta bort små molekyler mindre än 2 kDa. De ger exceptionell prestanda för avsaltning och proteinåtervinning.
Thermo Scientific Zeba Spin- och mikrospinnavsaltningskolonner och plattor är utformade för effektiv avsaltning och buffertutbyte av proteinprover. De innehåller ett proprietärt storleksuteslutande kromatografiharts med en robust pärlstruktur som tål centrifugalkraft och hjälper till att ge bättre flödesegenskaper och ökad effektivitet vid borttagning av lågmolekylära proteinföroreningar från prover. Hartset Zeba fungerar bra även med kraftigt utspädda proteinprover och eliminerar över 95 % av föroreningarna utan att orsaka proteinförlust.
Separering av makromolekyler, såsom proteiner från små föroreningar, görs ofta genom rutinmetoder inklusive gelfiltreringskromatografi och buffertbyte. Dessa metoder används vanligtvis under proteinreningsarbetsflöden för att ta bort små föroreningar som salter, överflödiga etiketter och tvärbindningsreagens från prover före analys.
Det nya och förbättrade Thermo Scientific Zeba Spin Desalting- kolonner och plattor är speciellt designade för effektiv avsaltning och buffertbyte av proteiner med en molekylvikt> 40 kDa och ta bort små molekyler mindre än 2 kDa. De innehåller ett patentskyddat och förbättrat kromatografiharts för storleksuteslutning med en mer robust pärlstruktur, vilket gör dem idealiska för hantering av centrifugalkraftstryck. Den förstärkta pärlstrukturen resulterar i bättre flödesegenskaper och ökad effektivitet när det gäller att avlägsna lågmolekylära proteinföroreningar från prover. Zeba- hartset presterar exceptionellt bra i att rena proteinprover, även när de är kraftigt utspädda. Det eliminerar över 95 % av föroreningarna utan att orsaka proteinförlust.
Zeba avsaltningskolonner är den idealiska lösningen för snabb och okomplicerad avsaltning och buffertbyte av proteinprover. De erbjuds i olika format, såsom fördispenserade spinnkolonner (75μ L, 0,5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL), 96-brunnars filterplattor och kromatografipatroner. Dessa alternativ gör det enkelt att hantera provvolymer mellan 2μ L och 4 ml.
Zeba Spin Avsaltning 96-brunnars plattor ger problemfri hög genomströmning avsaltning och buffertbyte för provvolymer från 20 till 100μ L. De kräver ingen hartsdispensering eller hydratisering och ger samma höga proteinåtervinning som spinnkolonner med minst 95 % borttagning av salter och andra små molekyler. En platta kan behandla 96 små provvolymer (20 till 100μ L) på fem minuter.
Funktioner och fördelar
•Högpresterande harts —exceptionell proteinåtervinning vid lägre proteinkoncentrationer
•Snabbt och effektivt —eliminerar provspädning, fraktionsuppsamling och behovet av dyra kromatografisystem som tar tid att installera och som bara kan bearbeta ett prov åt gången
•Lätt att använda, —ingen krånglig kolonnberedning eller jämvikt
•Flexibla format —tillgängliga i spinnkolonner och 96-brunnars spinnplattor för en rad provvolymer (2μ L till 4 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spin Desalting Column
Formatera Spin Column
Reningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolumntyp Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 40 kDa
Produktlinje Zeba
Disponibel Single-use
Kvantitet 25 columns
Volym (metrisk) 2 mL
Samplingsvolym (metrisk) 300 to 800 μL