Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ Snurra avsaltningskolonner och plattor, 40K MWCO, 75μ L 10 –ml
Produktkod. 30245333 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
10 Columns
2 plates
25 columns
4 plates
5 Columns
50 columns
Samplingsvolym (metrisk):
1000 to 4000 μL
20 till 100μ L
20 to 100 μL
300 to 800 μL
4 to 10 mL
5 to 14 μL
50 to 150 μL
500 to 2000 μL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 30245333
Brand: Thermo Scientific™ A40002476
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Det nya och förbättrade Zeba Spin och Micro Spin Avsaltningskolonner och plattor är designade för effektiv avsaltning och buffertutbyte av proteiner med en molekylvikt> 40 kDa och ta bort små molekyler mindre än 2 kDa. De ger exceptionell prestanda för avsaltning och proteinåtervinning.
Det nya och förbättrade Thermo Scientific Zeba Spin- och Micro Spin-avsaltningskolonner och -plattor är speciellt utformade för effektiv avsaltning och buffertbyte av proteiner med en molekylvikt> 40 kDa och ta bort små molekyler mindre än 2 kDa. De innehåller ett patentskyddat och förbättrat kromatografiharts för storleksuteslutning med en mer robust pärlstruktur, vilket gör dem idealiska för hantering av centrifugalkraftstryck. Den förstärkta pärlstrukturen resulterar i bättre flödesegenskaper och ökad effektivitet när det gäller att avlägsna lågmolekylära proteinföroreningar från prover.
Separering av makromolekyler, såsom proteiner från små föroreningar, görs ofta genom rutinmetoder inklusive gelfiltreringskromatografi och buffertbyte. Dessa metoder används vanligtvis under proteinreningsarbetsflöden för att ta bort små föroreningar som salter, överflödiga etiketter och tvärbindningsreagens från prover före analys.
Det nya och förbättrade Thermo Scientific Zeba Spin Desalting-kolonner och plattor är speciellt utformade för effektiv avsaltning och buffertutbyte av proteiner med en molekylvikt> 40 kDa och ta bort små molekyler mindre än 2 kDa. De innehåller ett patentskyddat och förbättrat kromatografiharts för storleksuteslutning med en mer robust pärlstruktur, vilket gör dem idealiska för hantering av centrifugalkraftstryck. Den förstärkta pärlstrukturen resulterar i bättre flödesegenskaper och ökad effektivitet när det gäller att avlägsna lågmolekylära proteinföroreningar från prover. De Zeba harts presterar exceptionellt bra i att rena proteinprover, även när de är kraftigt utspädda. Det eliminerar över 95 % av föroreningarna utan att orsaka proteinförlust.
Zeba avsaltningskolonner är den idealiska lösningen för snabb och okomplicerad avsaltning och buffertbyte av proteinprover. De erbjuds i olika format, såsom fördispenserade spinnkolonner (75μ L, 0,5 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL), 96-brunnars filterplattor och kromatografipatroner. Dessa alternativ gör det enkelt att hantera provvolymer mellan 2μ L och 4 ml.
Zeba Spin Avsaltning 96-brunnars plattor ger problemfri hög genomströmning avsaltning och buffertbyte för provvolymer från 20 till 100μ L. De kräver ingen hartsdispensering eller hydratisering och ger samma höga proteinåtervinning som spinnkolonner med minst 95 % borttagning av salter och andra små molekyler. En platta kan behandla 96 små provvolymer (20 till 100μ L) på fem minuter.
Funktioner och fördelar
  • Högpresterande harts —exceptionell proteinåtervinning vid lägre proteinkoncentrationer
  • Snabbt och effektivt —eliminerar provspädning, fraktionsuppsamling och behovet av dyra kromatografisystem som tar tid att installera och som bara kan bearbeta ett prov åt gången
  • Lätt att använda, —ingen krånglig kolonnberedning eller jämvikt
  • Flexibla format —tillgängliga i spinnkolonner och 96-brunnars spinnplattor för en rad provvolymer (2μ L till 4 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formulering 20 mL Zeba Desalting Resin Bed
För användning med (utrustning) Standard Table-top Centrifuge
För användning med (applikation) Small molecule removal and buffer exchange
Innehåll och lagring Store at 4°C
Formatera Spin Column
Reningsmål Buffer Exchange, Protein
Kolumntyp Size-exclusion, Proprietary Resin
MWCO 40 kDa
Produktlinje Zeba
Disponibel Single-use
Kvantitet 10 Columns
Volym (metrisk) 20 mL
Samplingsvolym (metrisk) 4 to 10 mL