Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ spinnavsaltningskolonner, plattor och patroner, 7K MWCO, 0,5–100 ml
Produktkod. 10056033 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 column x 5 mL
10 kolumner
2 Plates
25 kolonner
4 Plates
5 columns x 1 mL
5 kolonner
50 kolumner
Formatera:
96-well Filter Plate
Centrifugkolonn
Chromatography Cartridge
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
10 mL
2 mL
20 mL
5 mL
75μ L
96-well
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 4
Paket med 5
Paket med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10056033 50 kolumner Centrifugkolonn 0.5 mL Paket med 50
10290384 25 kolonner Centrifugkolonn 75μ L -
10678294 50 kolumner Centrifugkolonn 75μ L Paket med 50
30245403 5 kolonner Centrifugkolonn 20 mL -
30245279 10 kolumner Centrifugkolonn 20 mL -
10627354 25 kolonner Centrifugkolonn 2 mL Paket med 25
10657514 5 kolonner Centrifugkolonn 5 mL Paket med 5
10280584 25 kolonner Centrifugkolonn 5 mL Paket med 25
10667514 5 kolonner Centrifugkolonn 10 mL Paket med 5
10435725 25 kolonner Centrifugkolonn 10 mL Paket med 25
10415545 5 kolonner Centrifugkolonn 2 mL Paket med 5
10341164 25 kolonner Centrifugkolonn 0.5 mL Paket med 25
11844161 5 columns x 1 mL Chromatography Cartridge 1 mL Paket med 5
11854161 1 column x 5 mL Chromatography Cartridge 5 mL Paket med 5
10667524 2 Plates 96-well Filter Plate 96-well -
10698674 4 Plates 96-well Filter Plate 96-well Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10056033 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 89883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2965.00 SEK
    2579.65 SEK / Paket med 50
    Save 385.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför proteinåtervinning med hög kapacitet (7K MWCO) och provavsaltning för masspektrometri, HPLC, kapillärelektrofores, metabolitscreening och analysutveckling med användningsklara Thermo Scientific Pierce Zeba avsaltningskromatografikolonner, plattor och patroner.
Utför högkapacitetsproteinåtervinning och provavsaltning för masspektrometri, HPLC, kapillärelektrofores, metabolitscreening och analysutveckling med färdiga Pierce-avsaltningskromatografikolonner Zeba , plattor och patroner. Snabbt avsalta protein- och biologiska prover för manuell eller automatiserad vätskekromatografi (LC) med ≥95 % kvarhållning av salter och andra små molekylära föroreningar (<1 000 Da).
Zeba spinnavsaltningskolonner, plattor och kromatografipatronkopplingar är praktiska produkter och färdiga att använda, kompatibla med vanliga automatiserade vätskekromatografisystem eller för manuell sprutbearbetning. Polypropenkolonnerna har en 7K MWCO och innehåller ett egenutvecklat högpresterande kromatografiharts för storleksuteslutning (Zeba High-Performance Resin) som erbjuder utmärkt proteinavsaltning och återvinning i centrifugformat. När du använder Zeba spinnavsaltningskolonner kan även väldigt utspädda (25μ g/ml) proteinprover framgångsrikt bearbetas för att erhålla mer än 95 % retention (avlägsnande) av salter och andra små molekyler (<1 000 MW), och god återvinning av proteiner och andra makromolekyler (>7 000 MW).
På liknande sätt är Zeba avsaltningsplattor (7K MWCO) polypropenprodukter som innehåller Zeba högpresterande harts och ger utmärkt proteinavsaltningsprestanda, med hög återvinning av proteiner>7 000 Da i centrifugformat för små provvolymer. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet för brunn-till-brunn och platta-till-platta i småskaliga separationer med hög kapacitet. Zeba 96-brunnars spinnavsaltningsplattor kräver ingen hartsdispensering eller hydratisering och ger samma höga proteinåtervinning som spinnkolonner med minst 95 % borttagning av salter och andra små molekyler. En platta kan behandla 96 små provvolymer (20 till 100μ L) på bara fem minuter, med snabb och exceptionell proteinavsaltning.
Zeba avsaltningskromatografipatroner innehåller Zeba högpresterande harts för avsaltning eller buffertutbyte. Detta harts är idealiskt för att ta bort föreningar med låg molekylvikt inklusive salter, fluorescerande färgämnen, biotin och andra små märkningsreagenser. Proteinprover kan bearbetas med oöverträffad proteinåtervinning och 95 % retention av salter och andra små molekylära föroreningar (<1 000 Da). Zeba avsaltningspatroner ger snabba, enkla och reproducerbara kromatografiska separationer och kan regenereras för flera användningsområden.
Nyttan med Zeba spinnavsaltning av kolonner, plattor och patroner inkluderar:
  • Hög återvinning —lågbindande harts maximerar proteinåtervinning
  • Snabb —ingen fraktionscreening eller väntan på att protein ska komma fram genom gravitationsflöde
  • Ekonomisk —bra prestanda till lägre kostnad än andra kommersiellt tillgängliga patroner
  • Användarvänlig —utan besvärlig kolonnberedning eller ekvilibrillering
  • Flexibel —tillgänglig i spinnkolonner, filterspinnplattor och patroner för olika behov.
Tillgängliga format
  • Spinnkolonner —75μ L, 0,5 ml (mikrocentrifug), kolonner 2 ml, 5 ml, 10 ml
  • 96-brunnars spinnplattor —fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugering för manuell eller automatiserad rening
  • Kromatografipatroner —kompatibla med automatiserade vätskekromatografisystem och sprutbearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Snurra avsaltningskolumn
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C.
Formatera Centrifugkolonn
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Kolumntyp Storleksuteslutning, Proprietary Resin
MWCO 7,0 kDa
Produktlinje Zeba
Kvantitet 50 kolumner
Volym (metrisk) 0.5 mL
Samplingsvolym (metrisk) 30 till 130μ L