Läs mer
Thermo Scientific™ Zeba™ spinnavsaltningskolonner, plattor och patroner, 7K MWCO, 0,5–100 ml
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Utför högkapacitetsproteinåtervinning och provavsaltning för masspektrometri, HPLC, kapillärelektrofores, metabolitscreening och analysutveckling med färdiga Pierce-avsaltningskromatografikolonner Zeba , plattor och patroner. Snabbt avsalta protein- och biologiska prover för manuell eller automatiserad vätskekromatografi (LC) med ≥95 % kvarhållning av salter och andra små molekylära föroreningar (<1 000 Da).
Zeba spinnavsaltningskolonner, plattor och kromatografipatronkopplingar är praktiska produkter och färdiga att använda, kompatibla med vanliga automatiserade vätskekromatografisystem eller för manuell sprutbearbetning. Polypropenkolonnerna har en 7K MWCO och innehåller ett egenutvecklat högpresterande kromatografiharts för storleksuteslutning (Zeba High-Performance Resin) som erbjuder utmärkt proteinavsaltning och återvinning i centrifugformat. När du använder Zeba spinnavsaltningskolonner kan även väldigt utspädda (25μ g/ml) proteinprover framgångsrikt bearbetas för att erhålla mer än 95 % retention (avlägsnande) av salter och andra små molekyler (<1 000 MW), och god återvinning av proteiner och andra makromolekyler (>7 000 MW).
På liknande sätt är Zeba avsaltningsplattor (7K MWCO) polypropenprodukter som innehåller Zeba högpresterande harts och ger utmärkt proteinavsaltningsprestanda, med hög återvinning av proteiner>7 000 Da i centrifugformat för små provvolymer. Plattorna möjliggör snabb, konsekvent reproducerbarhet för brunn-till-brunn och platta-till-platta i småskaliga separationer med hög kapacitet. Zeba 96-brunnars spinnavsaltningsplattor kräver ingen hartsdispensering eller hydratisering och ger samma höga proteinåtervinning som spinnkolonner med minst 95 % borttagning av salter och andra små molekyler. En platta kan behandla 96 små provvolymer (20 till 100μ L) på bara fem minuter, med snabb och exceptionell proteinavsaltning.
Zeba avsaltningskromatografipatroner innehåller Zeba högpresterande harts för avsaltning eller buffertutbyte. Detta harts är idealiskt för att ta bort föreningar med låg molekylvikt inklusive salter, fluorescerande färgämnen, biotin och andra små märkningsreagenser. Proteinprover kan bearbetas med oöverträffad proteinåtervinning och 95 % retention av salter och andra små molekylära föroreningar (<1 000 Da). Zeba avsaltningspatroner ger snabba, enkla och reproducerbara kromatografiska separationer och kan regenereras för flera användningsområden.
Nyttan med Zeba spinnavsaltning av kolonner, plattor och patroner inkluderar:
- Hög återvinning —lågbindande harts maximerar proteinåtervinning
- Snabb —ingen fraktionscreening eller väntan på att protein ska komma fram genom gravitationsflöde
- Ekonomisk —bra prestanda till lägre kostnad än andra kommersiellt tillgängliga patroner
- Användarvänlig —utan besvärlig kolonnberedning eller ekvilibrillering
- Flexibel —tillgänglig i spinnkolonner, filterspinnplattor och patroner för olika behov.
Tillgängliga format
- Spinnkolonner —75μ L, 0,5 ml (mikrocentrifug), kolonner 2 ml, 5 ml, 10 ml
- 96-brunnars spinnplattor —fördispenserade 96-brunnars filterplattor, kompatibla med centrifugering för manuell eller automatiserad rening
- Kromatografipatroner —kompatibla med automatiserade vätskekromatografisystem och sprutbearbetning
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Snurra avsaltningskolumn |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. |
| Formatera | Centrifugkolonn |
| Reningsmål | Buffertbyte, Protein |
| Kolumntyp | Storleksuteslutning, Proprietary Resin |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Produktlinje | Zeba |
| Kvantitet | 25 kolonner |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Samplingsvolym (metrisk) | 30 till 130μ L |