missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Antibody (FIS 2F11/2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
1845.00 SEK - 3395.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes |
|---|---|
| Klona | FIS 2F11/2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:500, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18672267
|
Novus Biologicals
NBP2-50375-0.025ml |
0.025 mL |
1845.00 SEK
0.03ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18688836
|
Novus Biologicals
NBP2-50375 |
0.1 mL |
3395.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ImmunoprecipitationSpecifikationer
| Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags | |
| PBS | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| FIS 2F11/2 | |
| Western Blot 1:500, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Zebrafish | |
| Lysate of zebrafish intestine | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel