Läs mer
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ High-Flow Connecting Unit for LC-MS (Hydrocarbon/Moisture)
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Product Type: Connecting Unit
- Format: 2-Position
- For Use With: Gas Management Filters
- Dectector Type: LC-MSD (Hydrocarbon/Moisture)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Click-On Inline Filter |
| Teknik | Gas Chromatography |
| Typ | Double-ended Connector |