Läs mer
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ O-Rings
Produktkod. 31748605 Handla allt Phenomenex Produkter
Produktkod. 31748605 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AG63190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: O-Ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Click-On Inline Filter
Teknik Gas Chromatography
Typ O-rings