Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.32 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter
Beskrivning
- Guard Column
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | None |
| Längd (metrisk) | 2 m |
| Förpackningsmaterial | Fused Silica |
| USP typ | None |
| Stationär fas | Proprietary |
| Typ | GC Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |