Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ Multi-Residue GC Column Kit, 0.53 mm ID, Includes: 2 Diff. Columns, Guard Column with γ-Splitter
Produktkod. 31743202
Change view
Längd (metrisk):
2 m
Produktkod. Längd (metrisk)
31743202 2 m
1 options
Produktkod. 31743202 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer KG08239
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek None
Längd (metrisk) 2 m
Förpackningsmaterial Fused Silica
USP typ None
Stationär fas Proprietary
Typ GC Column
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm