Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ Z-Guard Guard Column Kit, GC Capillary Column 5 m x 0.25 mm
Produktkod. 31748201
Change view
Längd (metrisk):
5 m
Produktkod. Längd (metrisk)
31748201 5 m
1 options
Produktkod. 31748201 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 7AGG00000GZK
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GC columns that deliver low bleed, excellent retention, and long column life for precise, reproducible results.
  • Guard Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek None
Längd (metrisk) 5 m
Förpackningsmaterial Fused Silica
USP typ None
Stationär fas Proprietary
Typ GC Column
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm