Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ ZB-1, GC Kapillärkolonn 30 m x 0,25 mm x 0,1 μm
Beskrivning
- Kapillärkolonn
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | Hold (Håll) |
| Filmtjocklek | 0,1 μm |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Förpackningsmaterial | Smält kiseldioxid |
| USP typ | G1, G2, G9, G38 |
| Stationär fas | Proprietär |
| Typ | GC-kolumnen |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |