Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ ZB-5 mS med GUARDIAN 5 m GC kapillärkolonn 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Kapillärkolonn
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | Hold (Håll) |
| Filmtjocklek | 0,25 μm |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Förpackningsmaterial | Smält kiseldioxid |
| USP typ | G27, G36 |
| Stationär fas | Proprietär |
| Typ | GC-kolumnen |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |