Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, GC Kapillärkolonn 30 m x 0,25 mm x 1,40 μm
Product Code. 31744157 Shop All Phenomenex Products
Change view
Click to view available options
Längd (metrisk):
30 m
Product Code. Längd (metrisk)
31744157 30 m
1 options
Product Code. 31744157 Supplier Phenomenex™ Supplier No. 7HGG00527
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
View all promotions
Beräknad leverans: 18-11-2026
GC-kolonner som ger låg blödning, utmärkt retention och lång kolumnlivslängd för precisa, reproducerbara resultat.
  • Kapillärkolonn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Partikelstorlek Hold (Håll)
Filmtjocklek 1,4 μm
Längd (metrisk) 30 m
Förpackningsmaterial Smält kiseldioxid
USP typ G43
Stationär fas Proprietär
Typ GC-kolumnen
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm