Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624plus, GC Kapillärkolonn 30 m x 0,53 mm x 3,0 μm
Produktkod. 31747251 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
Produktkod. Längd (metrisk)
31747251 30 m
1 options
Produktkod. 31747251 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 7HKG04036
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
GC-kolonner som ger låg blödning, utmärkt retention och lång kolumnlivslängd för precisa, reproducerbara resultat.
  • Kapillärkolonn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek Hold (Håll)
Filmtjocklek 3 μm
Längd (metrisk) 30 m
Förpackningsmaterial Smält kiseldioxid
USP typ G43
Stationär fas Proprietär
Typ GC-kolumnen
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm