Läs mer
Phenomenex™ Zebron™ ZB-WAXplus, GC Kapillärkolonn 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm
Produktkod. 31747640 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Längd (metrisk):
30 m
Produktkod. Längd (metrisk)
31747640 30 m
1 options
Produktkod. 31747640 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer 7HGG01311
Spara upp till 50 % på Phenomenex
Använd kampanjkoden 27955
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
GC-kolonner som ger låg blödning, utmärkt retention och lång kolumnlivslängd för precisa, reproducerbara resultat.
  • Kapillärkolonn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek Hold (Håll)
Filmtjocklek 0,25 μm
Längd (metrisk) 30 m
Förpackningsmaterial Smält kiseldioxid
USP typ G14, G15, G16, G20, G39, G47
Stationär fas Proprietär
Typ GC-kolumnen
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm