Läs mer
Zebularine, MedChemExpress
Description
Zebularine (NSC309132
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Zebularine |
| CAS | 3690-10-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H12N2O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC309132 4-Deoxyuridine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (219.11 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1N=CC=CN1[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.2 |
| Show More |