Läs mer
Zegocractin, MedChemExpress
Beskrivning
Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zegocractin |
| CAS | 1713240-67-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H11ClF3N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CM-4620 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.10 mM) |
| LEDER | O=C(NC1=NC=C(C2=C(Cl)C=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)N=C1)C4=C(C)C=CC=C4F |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.76 |
| Visa mer |