Läs mer
Thermo Scientific™ Zeiss 2,5X mål, Plan-Neofluar (0,075 NA)
Produktkod. 17246583 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Produktkod. Kvantitet
17246583 1 vardera
1 options
Produktkod. 17246583 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N010250
Beräknad leverans: 11-12-2026
Utöka din funktionalitet Thermo Scientific™ instrument med högt innehåll
Lägg till ett brett utbud av förstoringar med hjälp av Carl Zeiss™ och Olympus™ Objektiva linser för Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers och Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Zeiss
Beskrivning Zeiss 2,5X mål, Plan-Neofluar (0,075 NA)
För användning med (utrustning) ArrayScan HCA-läsare
Linstyp Dry
Förstoring 2,5x (0,075NA)
Kvantitet 1 vardera