Läs mer
Thermo Scientific™ Zeiss 20X Objective, Plan-Apochromat (0,8 NA)
Produktkod. 15965250 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15965250 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15965250 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer N010098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Utöka din funktionalitet Thermo Scientific™ instrument med högt innehåll
Lägg till ett brett utbud av förstoringar med hjälp av Carl Zeiss™ och Olympus™ Objektiva linser för Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers och Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Zeiss
Beskrivning Zeiss 20X Objective, Plan-Apochromat (0,8 NA)
För användning med (utrustning) ArrayScan HCA-läsare
Linstyp Dry
Förstoring 20x (0,8NA)
Kvantitet 1 vardera