Beskrivning
Utöka din funktionalitet Thermo Scientific™ instrument med högt innehåll
Lägg till ett brett utbud av förstoringar med hjälp av Carl Zeiss™ och Olympus™ Objektiva linser för Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers och Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektiv lins |
| Produktlinje | Zeiss |
| Beskrivning | Zeiss 40X mål, LD A-Plan (0,5 NA) |
| För användning med (utrustning) | ArrayScan HCA-läsare |
| Linstyp | Dry |
| Förstoring | 40x (0,5NA) |
| Kvantitet | 1 vardera |