Läs mer
Thermo Scientific™ Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Produktkod. 11803804 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11803804
Brand: Thermo Scientific™ N010099
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utöka din funktionalitet Thermo Scientific™ instrument med högt innehåll
Lägg till ett brett utbud av förstoringar med hjälp av Carl Zeiss™ och Olympus™ Objektiva linser för Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA Readers och Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Objektiv lins
Produktlinje Zeiss
Beskrivning Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
För användning med (utrustning) ArrayScan HCA-läsare
Linstyp Dry
Förstoring 40x (0.75NA)
Kvantitet Varje