Läs mer
Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ PES kapsel Full-20 I-line
Beskrivning
- PureFlo™ Z-seriens PES-kapslar är designade för engångs-sterila enheter och ger hydrofil filtrering för kritiska biofarmaceutiska processer.
- Gamma-irradierbar design stödjer effektiv sterilisering och säkerställer kompatibilitet med strikta läkemedelskrav.
- Överlägsen genomströmningskapacitet och flödesprestanda förbättrar operativ effektivitet i flytande applikationer.
- Hydrofilt, asymmetriskt polyetersulfatmembran (PES) ger pålitlig filtrering och kemisk kompatibilitet över ett brett spektrum av ämnen.
- Finns med en slutlig steriliseringskvalitet på 0,1 eller 0,2 μm membran, vilket säkerställer effektiv filtrering.
- Det inbyggda ZenFlo-förfiltret™ som valfritt förbättrar prestanda och effektivitet.
- Noggrant utvalda material och design möjliggör snabb och tillförlitlig integritetstestning före och efter användning för kritiska tillämpningar.
- Skalbara storleksalternativ förenklar uppskalning genom alla stadier av läkemedelsutveckling och tillverkningsprocesser.
- Autoklavbar konstruktion säkerställer flexibilitet i steriliseringsmetoder för optimerad användbarhet.
- Lätt och kompakt design integreras sömlöst i biofarmaceutiska sammansättningar utan att lägga till volym.
- Främjar optimal processeffektivitet, minimerar drifttid och stödjer produktivitet i krävande miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Filterkapsel |
| Material (membran) | Hydrofil PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 0,6 m⊃2 |
| Kvantitet | 6 kapslar |
| Typ | Fullstora kapslar |