missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ PES Capsule Full-20 T-line

Produktkod. p-200132106
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Porstorlek:
0.2 μm
0.45 μm
0.45/0.2 μm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30428837

Brand: Saint-Gobain Performance Plastics LZT2ZS045GTCTC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hydrophilic, gamma-irradiatable filtration units designed for single-use sterile assemblies. With superior flow, throughput, broad chemical compatibility and scalable. They are reliable pre- and post-use integrity testing for critical biopharmaceutical processes.

  • PureFlo™ Z Series PES Capsules are designed for single-use sterile assemblies, providing hydrophilic filtration for critical biopharmaceutical processes.
  • Gamma-irradiatable design supports effective sterilization, ensuring compatibility with stringent pharmaceutical requirements.
  • Superior throughput capacity and flow performance enhance operational efficiency in liquid applications.
  • Hydrophilic, asymmetric polyethersulfone (PES) membrane delivers reliable filtration and chemical compatibility across a broad range of substances.
  • Available with a final sterilizing grade 0.1 or 0.2 μm membrane, ensuring effective filtration.
  • Optional built-in ZenFlo™ prefilter enhances performance and efficiency.
  • Carefully selected materials and design enable quick and reliable pre- and post-use integrity testing for critical applications.
  • Scalable size options simplify scale-up throughout all stages of drug development and manufacturing processes.
  • Autoclavable construction ensures flexibility in sterilization methods for optimized usability.
  • Lightweight and compact design integrates seamlessly into biopharmaceutical assemblies without adding bulk.
  • Promotes optimal process efficiency, minimizing downtime and supporting productivity in demanding environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Disponibel Single-use
Filtertyp Filter Capsule
Material (membran) Hydrophilic PES
Porstorlek 0.45 μm
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 6 Capsules
Typ Full Size Capsules
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.