Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ Alexa Fluor™ Plus IgG-märkningsreagens
Produktkod. 17944711
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ Plus 488
Alexa Fluor™ Plus 594
Alexa Fluor™ Plus 647
Art:
Mus
Människa
Färg:
Klart
Långt rött
Rött
Excitation/Emission:
494/519 nm
590/617 nm
650/671 nm
Produktkod. 17944711
Brand: Invitrogen™ Z25617
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zenon Alexa Fluor Plus-märkningsreagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsbindning när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller höghaltsscreening.
Effektivisera kampanjer för upptäckt av terapeutiska antikroppar med Zenon Alexa Fluor Plus märkningsreagens för att screena för antikroppsbindning. Dessa reagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsbindning när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller screening med högt innehåll.
En effektiv cellbaserad screeningmodell är avgörande för framgången för kampanjer för upptäckt av terapeutiska antikroppar. Detta fungerar som ett viktigt filter i de tidiga stadierna av läkemedelsutveckling. Att identifiera antikroppar med optimala bindningsprofiler påskyndar valet av kandidater och hjälper till att minimera falska positiva resultat. Den nya Zenon Alexa Fluor Plus-märkningsreagens är förmärkta Fab-fragment riktade mot Fc-delen av IgG-antikroppar. De förbättras på tre sätt: överlägsna pan-reaktiva Fab-fragment, optimerad biokonjugation och nästa generations fluoroforer. Dessa kombineras för att ge överlägsen signal till bakgrunden, vilket ger mer förtroende för screeningresultat.
De Zenon Alexa Fluor Plus IgG-märkningsreagenser innehåller tillräckligt med material för att märka en till fyra 96-brunnars plattor, beroende på Zenon märkningsreagenskoncentration som används. Bildning av Fab-–antikroppskomplexet sker på mindre än 5 minuter. Endast en liten mängd utgångsmaterial behövs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner. De insikter som dessa tillvägagångssätt ger har potential att påskynda generering och utveckling av bioterapeutiska leads.
Fördelar med Zenon Alexa Fluor Plus IgG-märkningsreagens inkluderar:
Enkelhet —Ingen reagensrening krävs
Noggrannhet Inga —tvättsteg eller släckare behövs, vilket maximerar genomströmningen
Hastighetsmärkta —antikroppar är vanligtvis klara att användas på 5 minuter
Specificitet —Färgämnen är designade för specifik detektion av antikroppsbindning
Bevara primär antikroppsfunktion och affinitet
Reaktiv färgmärkning av primära antikroppar kan ha oförutsägbara och oönskade resultat. En av dessa är reducerad bindningsaffinitet på grund av etiketttillsats i bindningsfickan. De Zenon antikroppsmärkningsmetod, som är riktad mot Fc-svansen, löser detta potentiella problem.
Prova anpassade antikroppskonjugat
Om antikroppskonjugatet du behöver inte är tillgängligt som en av våra lagerförda produkter, kommer vi att förbereda ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 9001:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antikroppsbindningsscreening
Kvantitet 240μ L
Produkttyp Märkning av reagens
Art Människa
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Mål Human IgG Fc-domän
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ Plus 647
Etiketttyp Alexa Fluor
Färg Långt rött
Produktlinje Zenon
Emission 671 nm
Excitation 650 nm
Märkningsmål IgG
Excitation/Emission 650/671 nm