Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ Alexa Fluor™ Plus IgG-märkningsreagens
Produktkod. 17984711
Change view
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor™ Plus 488
Alexa Fluor™ Plus 594
Alexa Fluor™ Plus 647
Art:
Mus
Människa
Färg:
Klart
Långt rött
Rött
Excitation/Emission:
494/519 nm
590/617 nm
650/671 nm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne Art Färg Excitation/Emission
17984711 Alexa Fluor™ Plus 488 Mus Klart 494/519 nm
17904711 Alexa Fluor™ Plus 488 Människa Klart 494/519 nm
17974691 Alexa Fluor™ Plus 594 Människa Rött 590/617 nm
17984691 Alexa Fluor™ Plus 594 Mus Rött 590/617 nm
17944711 Alexa Fluor™ Plus 647 Människa Långt rött 650/671 nm
17904721 Alexa Fluor™ Plus 647 Mus Långt rött 650/671 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17984711 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Z25619
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Zenon Alexa Fluor Plus-märkningsreagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsbindning när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller höghaltsscreening.
Effektivisera kampanjer för upptäckt av terapeutiska antikroppar med Zenon Alexa Fluor Plus märkningsreagens för att screena för antikroppsbindning. Dessa reagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsbindning när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller screening med högt innehåll.
En effektiv cellbaserad screeningmodell är avgörande för framgången för kampanjer för upptäckt av terapeutiska antikroppar. Detta fungerar som ett viktigt filter i de tidiga stadierna av läkemedelsutveckling. Att identifiera antikroppar med optimala bindningsprofiler påskyndar valet av kandidater och hjälper till att minimera falska positiva resultat. Den nya Zenon Alexa Fluor Plus-märkningsreagens är förmärkta Fab-fragment riktade mot Fc-delen av IgG-antikroppar. De förbättras på tre sätt: överlägsna pan-reaktiva Fab-fragment, optimerad biokonjugation och nästa generations fluoroforer. Dessa kombineras för att ge överlägsen signal till bakgrunden, vilket ger mer förtroende för screeningresultat.
De Zenon Alexa Fluor Plus IgG-märkningsreagenser innehåller tillräckligt med material för att märka en till fyra 96-brunnars plattor, beroende på Zenon märkningsreagenskoncentration som används. Bildning av Fab-–antikroppskomplexet sker på mindre än 5 minuter. Endast en liten mängd utgångsmaterial behövs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner. De insikter som dessa tillvägagångssätt ger har potential att påskynda generering och utveckling av bioterapeutiska leads.
Fördelar med Zenon Alexa Fluor Plus IgG-märkningsreagens inkluderar:
•Enkelhet —Ingen reagensrening krävs
•Noggrannhet Inga —tvättsteg eller släckare behövs, vilket maximerar genomströmningen
•Hastighetsmärkta —antikroppar är vanligtvis klara att användas på 5 minuter
•Specificitet —Färgämnen är designade för specifik detektion av antikroppsbindning
Bevara primär antikroppsfunktion och affinitet
Reaktiv färgmärkning av primära antikroppar kan ha oförutsägbara och oönskade resultat. En av dessa är reducerad bindningsaffinitet på grund av etiketttillsats i bindningsfickan. De Zenon antikroppsmärkningsmetod, som är riktad mot Fc-svansen, löser detta potentiella problem.
Prova anpassade antikroppskonjugat
Om antikroppskonjugatet du behöver inte är tillgängligt som en av våra lagerförda produkter, kommer vi att förbereda ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 9001:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Antikroppsbindningsscreening
Kvantitet 240μ L
Produkttyp Märkning av reagens
Art Mus
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Flödescytometerlaserlinjer 488
Mål Mus IgG Fc-domän
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ Plus 488
Etiketttyp Alexa Fluor
Färg Klart
Produktlinje Zenon
Emission 519 nm
Excitation 494 nm
Märkningsmål IgG
Excitation/Emission 494/519 nm