Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ Märkningssatser för mänskligt IgG
Beskrivning
Innehåller
Innehåller 1 injektionsflaska Zenon Alexa Fluor 488 Humant IgG-märkningsreagens (250μ L), och 1 flaska med Zenon blockerande reagens (kanin IgG, 250μ L).
Dra fördel av en snabb, mångsidig och pålitlig metod för att producera antikroppskonjugat (IgG) för immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), flödescytometri och cellavbildning med Invitrogen Zenon™ Märkningssatser för mänskligt IgG. Förenkla dina laboratorieapplikationer och minska korsreaktiviteten av antikroppar samtidigt som du uppnår effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner.
Uppnå snabba, mångsidiga och pålitliga fluorofor-, biotin- eller enzymmärkta primära IgG-antikroppar med Invitrogen Zenon™ Märkningssatser för mänskligt IgG. Dessa kit använder Alexa Fluor fluoroforer, biotin eller enzymer såsom R-fykoerytrin och allofykocyanin, vilka är fästa till monovalenta, affinitetsrenade Fab-fragment. Fab-fragmenten är i sin tur riktade mot och binder till Fc-delen av primära IgG-antikroppar. Endast en liten mängd utgångsmaterial krävs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner. Eftersom Zenon märkningsmetoden är baserad på immunselektivitet, den kräver inte avlägsnande av exogena proteiner (såsom serum) eller amininnehållande buffertar från målantikroppen, vilket förenklar processen.
Viktiga egenskaper hos Zenon märkningsteknik:
•Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 10 minuter
• Kräver endast –120μ g primär antikropp
• Enkel —ingen rening krävs
• Flexibelt välj —mellan olika fluoroforer, biotin eller enzymer.
• Mångsidig —kan användas i en mängd olika applikationer inklusive ICC, IHC, flödescytometri och cellavbildning.
Fördelar med att använda Zenon antikroppsmärkningssatser:
Kostnadsbesparingar
Zenon antikroppsmärkningssatser erbjuder en kostnadsmedveten och reproducerbar metod för att tagga så lite som 0,4μ g i 2μ L primär antikropp, med minimalt slöseri med dyra eller svåra att erhålla antikroppar, eller överdrivna tvättsteg som innebär risk för produktförlust.
Känslighet
Märk dina primära antikroppar utan att kompromissa med deras antigenbindningsaffinitet: Zenon färgämnes- och enzymmärkta Fab-fragment, som är riktade mot Fc-svansen, affinitetsrenas under deras framställning för att säkerställa hög affinitet och selektivitet för Fc-delen av motsvarande primära antikroppen. Förfarandet för kemisk märkning av Zenon Fab-fragment skyddar deras Fc-bindningsställe, vilket resulterar i mer aktiva märkningsreagens.
Hastighet
Ingen rening krävs före användning Zenon Fantastiska fragment i dina laboratorieapplikationer. Bildning av Fab-antikroppskomplexet sker på mindre än fem minuter, följt av ett fem minuters blockeringssteg. Under denna tid märks nästan all primär antikropp i blandningen med de märkta Fab-fragmenten.
Enkelhet
Fab-antikroppskomplexen uppvisar fluorescens eller enzymatisk aktivitet som liknar intensiteten hos direkt märkta primära antikroppar. Att variera graden av antikroppsmärkning är lika enkelt som att ändra mängden tillsatt Zenon märkningsreagens under reaktionen. När märkningskomplexen väl har bildats kan de användas omedelbart, utan behov av antikroppsrening.
Tillförlitlighet
Den Zenon Fab-antikroppskomplex är stabilt och tillåter efterföljande eller samtidig märkning av olika målceller och vävnader med olika komplex. Efter färgning kan ett aldehydbaserat fixeringssteg användas för att förhindra överföring av olika märkningar mellan olika primära antikroppar, vilket bevarar det initiala färgningsmönstret.
Anpassning
Vi erbjuder anpassade antikroppskonjugeringstjänster som är effektiva och konfidentiella, och vi står fast vid kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etikettsats |
| Kvantitet | 50 reaktionssats |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska Zenon Alexa Fluor 488 Humant IgG-märkningsreagens (250μ L), och 1 flaska med Zenon blockerande reagens (humant IgG, 250μ L). Förvaras i kylskåp (2 8 –C) °och skyddas mot ljus. |
| Excitation/Emission | 495/519 nm |
| Märkning Skala | <1 –20μ g |
| Produktlinje | Zenon |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488 |
| Färg | Klart |
| Märkningsmål | IgG |
| Art | Människa |
| Visa mer |