Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ Mus IgG 1- märkningssatser
Produktkod. 10023072
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
25 reaktioner
25 reaktionssats
3 x 10 μl
50 reaktioner
50 reaktionssats
Excitation/Emission:
346/442 nm
402/421 nm
410/455 nm
495, 555, 650/519, 565, 668 nm
496, 546, 565/578 nm
496/519 nm
496/668 nm
555/565 nm
556/573 nm
578/603 nm
590/617 nm
650/660 nm
650/668 nm
696/719 nm
Etikett eller färgämne:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 647-R-Phycoerytrin
Alexa Fluor 700
Biotin
HRP (pepparrotsperoxidas)
Pacific Blue
R-PE (R-Phykoerytrin)
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Excitation/Emission Etikett eller färgämne unitSize
10023072 50 reaktionssats 578/603 nm Alexa Fluor 568 1 uppsättning
10553093 50 reaktioner 346/442 nm Alexa Fluor 350 Varje
10433642 50 reaktionssats 496/519 nm Alexa Fluor 488 Varje
10728663 50 reaktioner 556/573 nm Alexa Fluor 546 Varje
10655573 50 reaktionssats 555/565 nm Alexa Fluor 555 Varje
10194942 50 reaktionssats 590/617 nm Alexa Fluor 594 Varje
10749033 50 reaktionssats 650/668 nm Alexa Fluor 647 Varje
10790374 50 reaktionssats 696/719 nm Alexa Fluor 700 Varje
10442112 50 reaktionssats 402/421 nm Alexa Fluor 405 Varje
10404022 10 reaktioner 496/668 nm Alexa Fluor 647-R-Phycoerytrin Varje
10318502 50 reaktioner 410/455 nm Pacific Blue Varje
10710584 25 reaktionssats 650/660 nm APC (Allophycocyanin) Varje
10720584 50 reaktionssats - Biotin Varje
10482292 25 reaktioner - HRP (pepparrotsperoxidas) Varje
10104952 25 reaktionssats 496, 546, 565/578 nm R-PE (R-Phykoerytrin) Varje
10164992 3 x 10 μl 495, 555, 650/519, 565, 668 nm Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10023072 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Z25006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller 1 injektionsflaska Zenon Alexa Fluor 568 mus IgG 1- märkningsreagens (250μ L), och 1 flaska med Zenon blockerande reagens (mus IgG, 250μ L).
Förenkla dina flerfärgsfärgnings- och flödescytometriexperiment med vår Zenon™ mus IgG 1- märkningssatser.
Förenkla dina flerfärgsfärgnings- och flödescytometriexperiment med vår Zenon™ mus IgG 1- märkningssatser. Dessa antikroppsmärkningssatser är idealiska för flödescytometri (t.ex. FACS ) experiment eftersom de möjliggör samtidig märkning av olika målceller och vävnader med olika märkta monoklonala musantikroppar i ett enda färgningsprotokoll. Multipel Zenon™ antikroppskomplex kan framställas individuellt och användas i en flerfärgad färg efter användning av Zenon™ blockerande reagens.
Uppnå snabba, mångsidiga och pålitliga fluorofor-, biotin- eller enzymmärkta primära antikroppar med Zenon™ mus IgG 1- märkningssatser. Dessa kit använder Alexa Fluor fluoroforer, biotin, Pacific Blue eller enzymer såsom R-fykoerytrin och allofykocyanin, vilka är fästa till monovalenta, affinitetsrenade Fab-fragment. Fab-fragmenten är i sin tur riktade mot och binder till Fc-delen av IgG 1 primära antikroppar. Endast en liten mängd utgångsmaterial krävs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner. Eftersom Zenon märkningsmetoden är baserad på immunselektivitet, den kräver inte avlägsnande av exogena proteiner (såsom serum) eller amininnehållande buffertar från målantikroppen, vilket förenklar processen.
Zenon märkningsteknik förenklar användningen av flera mus-härledda antikroppar i samma färgningsprotokoll. Zenon tricolor märkningssatser innehåller tillräckligt med material för 10 märkningsreaktioner av var och en av tre olika fluorescerande färger.
Viktiga egenskaper hos Zenon märkningsteknik:
•Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 10 minuter
• Kräver –endast 120μ g primär antikropp
• —Enkel ingen rening krävs
• —Flexibelt välj bland olika fluoroforer, biotin, HRP, alkaliskt fosfatas
• Multiplexa med andra monoklonala musantikroppar samtidigt
• Kan användas i en mängd olika applikationer inklusive ICC, IHC, flödescytometri och cellavbildning.
Fördelar med att använda Zenon antikroppsmärkningssatser:
Kostnadsbesparingar
Zenon antikroppsmärkningssatser erbjuder en kostnadsmedveten och reproducerbar metod för att tagga så lite som 0,4μ g i 2μ L primär antikropp, med minimalt slöseri med dyra eller svåra att erhålla antikroppar, eller överdrivna tvättsteg som innebär risk för produktförlust.
Känslighet
Märk dina primära antikroppar utan att kompromissa med deras antigenbindningsaffinitet: Zenon färgämnes- och enzymmärkta Fab-fragment, som är riktade mot Fc-svansen, affinitetsrenas under deras framställning för att säkerställa hög affinitet och selektivitet för Fc-delen av motsvarande primära antikroppen. Förfarandet för kemisk märkning av Zenon Fab-fragment skyddar deras Fc-bindningsställe, vilket resulterar i mer aktiva märkningsreagens.
Hastighet
Ingen rening krävs före användning Zenon Fantastiska fragment i dina laboratorieapplikationer. Bildning av Fab-antikroppskomplexet sker på mindre än fem minuter, följt av ett fem minuters blockeringssteg. Under denna tid märks nästan all primär antikropp i blandningen med de märkta Fab-fragmenten.
Enkelhet
Fab-antikroppskomplexen uppvisar fluorescens eller enzymatisk aktivitet som liknar intensiteten hos direkt märkta primära antikroppar. Att variera graden av antikroppsmärkning är lika enkelt som att ändra mängden tillsatt Zenon märkningsreagens under reaktionen. När märkningskomplexen väl har bildats kan de användas omedelbart, utan behov av antikroppsrening.
Tillförlitlighet
Zenon Fab-antikroppskomplex är stabilt och tillåter efterföljande eller samtidig märkning av olika målceller och vävnader med olika komplex. Efter färgning kan ett aldehydbaserat fixeringssteg användas för att förhindra överföring av olika märkningar mellan olika primära antikroppar, vilket bevarar det initiala färgningsmönstret.
Anpassning
Vi erbjuder anpassade antikroppskonjugeringstjänster som är effektiva och konfidentiella, och vi står fast vid kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 50 reaktionssats
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska Zenon Alexa Fluor 568 mus IgG 1- märkningsreagens (250μ L), och 1 flaska med Zenon blockerande reagens (mus IgG, 250μ L).
Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Excitation/Emission 578/603 nm
Märkning Skala <1 –20μ g
Produktlinje Zenon
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 568
Färg Röd-orange
Märkningsmål IgGl
Art Mus
Etiketttyp Alexa Fluor