Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagens
Beskrivning
Effektivisera antikropps-läkemedelskonjugatscreeningskampanjer med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-märkningsreagens för att screena för antikroppsinternalisering. Dessa reagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsupptag och handel i målceller när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller screening med högt innehåll.
Zenon™ pHrodo™ iFL grönmärkta eller rödmärkta Fab-fragment (dvs märkningsreagens) riktas mot Fc-delen av en intakt IgG primär antikropp för att bilda ett märkningskomplex. Bildning av Fab-–antikroppskomplexet sker på mindre än 5 minuter. Eftersom pHrodo™ iFL-färgämnen ökar dramatiskt i fluorescens när pH i omgivningen blir surare, antikropparna kopplade till Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenser ger ett utmärkt mått på endocytisk aktivitet baserat på försurningen av de märkta antikropparna när de intas av cellen.
De Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenser innehåller tillräckligt med material för att märka en till fyra 96-brunnars plattor, beroende på Zenon™ märkningsreagenskoncentration som används. Endast en liten mängd utgångsmaterial behövs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner.
Andra fördelar med den pH-känsliga Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenser inkluderar:
- Enkelhet —Ingen reagensrening krävs
- Noggrannhet —Inga tvättsteg eller släckare behövs, vilket minimerar korsreaktivitet eller bakgrund
- Hastighetsmärkta —antikroppar är vanligtvis klara att användas på 10 minuter
- Specificitet —Färgämnen är designade för specifik detektion av fagocytos och endocytos
Bevara primär antikroppsfunktion och affinitet
Reaktiv färgmärkning av primära antikroppar kan ha oförutsägbara och oönskade resultat. En av dessa är reducerad bindningsaffinitet på grund av etiketttillsats i bindningsfickan. De Zenon™ antikroppsmärkningsmetod, som är riktad mot Fc-svansen, löser detta potentiella problem.
Prova anpassade antikroppskonjugat
Om antikroppskonjugatet du behöver inte är tillgängligt som en av våra lagerförda produkter, kommer vi att förbereda ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Beställningsinfo
Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pHrodo™ iFL Röd, 1,2 ml |
| Produkttyp | Märkning av reagens |
| Kvantitet | 1.2 mL |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus |
| Excitation/Emission | 560/585 nm |
| Produktlinje | Zenon |
| Etikett eller färgämne | pHrodo iFL Röd |
| Färg | Rött |
| Märkningsmål | IgG |
| Art | Människa |
| Visa mer |