Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagens
Produktkod. 17964691
Change view
Kvantitet:
250μ L
1.2 mL
Art:
Human
Mouse
Mus
Människa
Etikett eller färgämne:
pHrodo Deep Red
pHrodo Green
pHrodo Red
pHrodo iFL Grön
pHrodo iFL Röd
Färg:
Deep Red
Djupröd
Green
Klart
Red
Rött
Förpackningsstorlek:
1.2ml
240µL
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Art Etikett eller färgämne Färg unitSize
17964691 250μ L Människa pHrodo Deep Red Djupröd -
17924701 250μ L Mus pHrodo Deep Red Djupröd -
16099321 250μ L Människa pHrodo iFL Röd Rött 240µL
15871527 250μ L Människa pHrodo iFL Grön Klart Varje
16344925 250μ L Mus pHrodo iFL Röd Rött 240µL
16334925 250μ L Mus pHrodo iFL Grön Klart -
30534651 1.2 mL Human pHrodo Deep Red Deep Red -
17865247 1.2 mL Människa pHrodo iFL Röd Rött -
17835097 1.2 mL Människa pHrodo iFL Grön Klart 1.2ml
30535648 1.2 mL Mouse pHrodo Deep Red Deep Red 1.2ml
30535017 1.2 mL Mouse pHrodo Red Red 1.2ml
30535977 1.2 mL Mouse pHrodo Green Green 1.2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17964691 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Z25618
Zenon™ pHrodo™ iFL grönmärkta eller rödmärkta Fab-fragment (dvs märkningsreagens) riktas mot Fc-delen av en intakt primär IgG-antikropp för att bilda ett märkningskomplex.
Effektivisera antikropps-läkemedelskonjugatscreeningskampanjer med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-märkningsreagens för att screena för antikroppsinternalisering. Dessa reagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsupptag och handel i målceller när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller screening med högt innehåll.
Zenon™ pHrodo™ iFL grönmärkta eller rödmärkta Fab-fragment (dvs märkningsreagens) riktas mot Fc-delen av en intakt IgG primär antikropp för att bilda ett märkningskomplex. Bildning av Fab-–antikroppskomplexet sker på mindre än 5 minuter. Eftersom pHrodo™ iFL-färgämnen ökar dramatiskt i fluorescens när pH i omgivningen blir surare, antikropparna kopplade till Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenser ger ett utmärkt mått på endocytisk aktivitet baserat på försurningen av de märkta antikropparna när de intas av cellen.
De Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenser innehåller tillräckligt med material för att märka en till fyra 96-brunnars plattor, beroende på Zenon™ märkningsreagenskoncentration som används. Endast en liten mängd utgångsmaterial behövs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner.
Andra fördelar med den pH-känsliga Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenser inkluderar:
  • Enkelhet —Ingen reagensrening krävs
  • Noggrannhet —Inga tvättsteg eller släckare behövs, vilket minimerar korsreaktivitet eller bakgrund
  • Hastighetsmärkta —antikroppar är vanligtvis klara att användas på 10 minuter
  • Specificitet —Färgämnen är designade för specifik detektion av fagocytos och endocytos
Bevara primär antikroppsfunktion och affinitet
Reaktiv färgmärkning av primära antikroppar kan ha oförutsägbara och oönskade resultat. En av dessa är reducerad bindningsaffinitet på grund av etiketttillsats i bindningsfickan. De Zenon™ antikroppsmärkningsmetod, som är riktad mot Fc-svansen, löser detta potentiella problem.
Prova anpassade antikroppskonjugat
Om antikroppskonjugatet du behöver inte är tillgängligt som en av våra lagerförda produkter, kommer vi att förbereda ett anpassat antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Beställningsinfo
Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pHrodo™ Deep Red, 250μ L
För användning med (applikation) Antikroppsbindningsscreening
Produkttyp Märkning av reagens
Kvantitet 250μ L
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C) och skyddas mot ljus
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 640/655 nm
Produktlinje pHrodo
Etikett eller färgämne pHrodo Deep Red
Färg Djupröd
Märkningsmål IgG
Art Människa
Etiketttyp pHrodo™ (pH-känslig)