Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagens
Produktkod. 30534651
Change view
Kvantitet:
250μ L
1.2 mL
Art:
Mus
Människa
Etikett eller färgämne:
pHrodo Deep Red
pHrodo Djupröd
pHrodo Grön
pHrodo Rött
pHrodo iFL Grön
pHrodo iFL Röd
Färg:
Djupröd
Grön
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
1.2ml
240µL
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Art Etikett eller färgämne Färg Förpackningsstorlek
30534651 1.2 mL Människa pHrodo Djupröd Djupröd -
17964691 250μ L Människa pHrodo Deep Red Djupröd -
17924701 250μ L Mus pHrodo Deep Red Djupröd -
16099321 250μ L Människa pHrodo iFL Röd Rött 240µL
15871527 250μ L Människa pHrodo iFL Grön Klart Varje
16344925 250μ L Mus pHrodo iFL Röd Rött 240µL
16334925 250μ L Mus pHrodo iFL Grön Klart -
17865247 1.2 mL Människa pHrodo iFL Röd Rött -
17835097 1.2 mL Människa pHrodo iFL Grön Klart 1.2ml
30535648 1.2 mL Mus pHrodo Djupröd Djupröd 1.2ml
30535017 1.2 mL Mus pHrodo Rött Rött 1.2ml
30535977 1.2 mL Mus pHrodo Grön Grön 1.2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30534651 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Z25623
 Begränsad artikel
I lager
Zenon™ pHrodo™ iFL grönmärkta eller rödmärkta Fab-fragment (dvs märkningsreagens) riktas mot Fc-delen av en intakt primär IgG-antikropp för att bilda ett märkningskomplex.
Effektivisera antikropps-läkemedelskonjugatscreeningskampanjer med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-märkningsreagens för att screena för antikroppsinternalisering. Dessa reagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsupptag och handel i målceller när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller screening med högt innehåll.
Zenon™ pHrodo™ iFL Grönmärkta eller Rödmärkta Fab-fragment (dvs. märkningsreagens) riktas mot Fc-delen av en intakt IgG-primär antikropp för att bilda ett märkningskomplex. Bildandet av Fab-antikroppskomplexet –sker på mindre än 5 minuter. Eftersom pHrodo™ iFL-färgerna ökar dramatiskt i fluorescens när pH-värdet i omgivningen blir surare, ger antikropparna tillsammans med Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenserna ett utmärkt mått på endocytorisk aktivitet baserat på försurningen av de märkta antikropparna när de tas upp av cellen.
Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenserna innehåller tillräckligt med material för att märka en till fyra 96-brunnsplattor, beroende på Zenon™ den koncentration av märkningsreagenser som används. Endast en liten mängd utgångsmaterial behövs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner.
Andra fördelar med de pH-känsliga Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenserna inkluderar:
  • Enkelhet—Ingen reagensrening krävs
  • Noggrannhet—Inga tvättsteg eller släckare behövs, vilket minimerar korsreaktivitet eller bakgrund
  • Speed—Labeled antikroppar är vanligtvis redo att användas inom 10 minuter
  • Specificitetsfärger—är utformade för specifik detektion av fagocytos och endocytos
Bevara primär antikroppsfunktion och affiniteter
Reaktiv färgmärkning av primära antikroppar kan ge oförutsägbara och oönskade resultat. En av dessa är minskad bindningsaffinitet på grund av tillägg av etiketter i bindningsfickan. Antikroppsmärkningsmetoden Zenon™ , som riktas mot Fc-svansen, löser detta potentiella problem.
Prova specialanpassade antikroppskonjugater
Om antikroppskonjugatet du behöver inte finns som en av våra lagerprodukter, kommer vi att förbereda en specialanpassad antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Vi är ISO certifierade med 13485:2000.
Endast för forskning. Inte avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning hos djur eller människor.
Beställningsinfo
Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För att screena för antikroppsinternalisering
Produkttyp Märkningsreagens
Kvantitet 1.2 mL
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2°till 8°grader) och skydda mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 640/655 nm
För användning med (utrustning) Flödescytometer, höginnehållsanalys, IncuCyte, fluorescensmikroskop
Märkningsmetod Snabbt, ingen wash
Produktlinje Märkningskit
Löslighet Vattenbuffert
Etikett eller färgämne pHrodo Djupröd
Färg Djupröd
Märkningsmål Antikroppar
Art Människa
Etiketttyp Mänsklig IgG Fc-domän