Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagens
Beskrivning
Effektivisera antikropps-läkemedelskonjugatscreeningskampanjer med Invitrogen Zenon pHrodo IgG-märkningsreagens för att screena för antikroppsinternalisering. Dessa reagenser ger snabb, skalbar antikroppsmärkning och ger en ljus fluorescensbaserad indikation på antikroppsupptag och handel i målceller när de analyseras med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller screening med högt innehåll.
Zenon™ pHrodo™ iFL Grönmärkta eller Rödmärkta Fab-fragment (dvs. märkningsreagens) riktas mot Fc-delen av en intakt IgG-primär antikropp för att bilda ett märkningskomplex. Bildandet av Fab-antikroppskomplexet –sker på mindre än 5 minuter. Eftersom pHrodo™ iFL-färgerna ökar dramatiskt i fluorescens när pH-värdet i omgivningen blir surare, ger antikropparna tillsammans med Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenserna ett utmärkt mått på endocytorisk aktivitet baserat på försurningen av de märkta antikropparna när de tas upp av cellen.
Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenserna innehåller tillräckligt med material för att märka en till fyra 96-brunnsplattor, beroende på Zenon™ den koncentration av märkningsreagenser som används. Endast en liten mängd utgångsmaterial behövs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner.
Andra fördelar med de pH-känsliga Zenon™ pHrodo™ iFL IgG-märkningsreagenserna inkluderar:
- Enkelhet—Ingen reagensrening krävs
- Noggrannhet—Inga tvättsteg eller släckare behövs, vilket minimerar korsreaktivitet eller bakgrund
- Speed—Labeled antikroppar är vanligtvis redo att användas inom 10 minuter
- Specificitetsfärger—är utformade för specifik detektion av fagocytos och endocytos
Bevara primär antikroppsfunktion och affiniteter
Reaktiv färgmärkning av primära antikroppar kan ge oförutsägbara och oönskade resultat. En av dessa är minskad bindningsaffinitet på grund av tillägg av etiketter i bindningsfickan. Antikroppsmärkningsmetoden Zenon™ , som riktas mot Fc-svansen, löser detta potentiella problem.
Prova specialanpassade antikroppskonjugater
Om antikroppskonjugatet du behöver inte finns som en av våra lagerprodukter, kommer vi att förbereda en specialanpassad antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Vi är ISO certifierade med 13485:2000.
Endast för forskning. Inte avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning hos djur eller människor.
Beställningsinfo
Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För att screena för antikroppsinternalisering |
| Produkttyp | Märkningsreagens |
| Kvantitet | 1.2 mL |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2°till 8°grader) och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | 505/530 nm |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer, höginnehållsanalys, IncuCyte, fluorescensmikroskop |
| Märkningsmetod | Snabbt, ingen wash |
| Produktlinje | Märkningskit |
| Löslighet | Vattenbuffert |
| Visa mer |