Läs mer
Invitrogen™ Zenon™ Kanin IgG-märkningssatser
Produktkod. 10114712
Change view
Kvantitet:
25 reaktioner
25 reaktionssats
3 x 10 μl
3 x 10μ L
50 reaktioner
50 reaktionssats
Excitation/Emission:
346, 495, 590/442, 519, 617 nm
346/442 nm
402/421 nm
495, 555, 650/519, 565, 668 nm
495/519 nm
496, 546, 565/578 nm
531/554 nm
555/565 nm
556/573 nm
578/603 nm
590/617 nm
650/660 nm
650/668 nm
752/779 nm
Etikett eller färgämne:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 405
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 532
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 750
Biotin-XX
HRP (pepparrotsperoxidas)
R-PE (R-Phykoerytrin)
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Excitation/Emission Etikett eller färgämne unitSize
10114712 50 reaktionssats 650/668 nm Alexa Fluor 647 Varje
10758853 50 reaktioner 346/442 nm Alexa Fluor 350 Varje
10247492 50 reaktionssats 495/519 nm Alexa Fluor 488 Varje
10626743 50 reaktionssats 531/554 nm Alexa Fluor 532 -
10339032 50 reaktioner 556/573 nm Alexa Fluor 546 Varje
10565013 50 reaktionssats 555/565 nm Alexa Fluor 555 Varje
10013402 50 reaktionssats 578/603 nm Alexa Fluor 568 Varje
10387912 50 reaktionssats 590/617 nm Alexa Fluor 594 Varje
10553863 50 reaktionssats 752/779 nm Alexa Fluor 750 Varje
10398542 50 reaktionssats 402/421 nm Alexa Fluor 405 Varje
10347962 25 reaktionssats 650/660 nm APC (Allophycocyanin) Varje
10134712 25 reaktioner - Biotin-XX Varje
10357962 25 reaktioner - HRP (pepparrotsperoxidas) Varje
10554053 25 reaktionssats 496, 546, 565/578 nm R-PE (R-Phykoerytrin) Varje
10759043 3 x 10μ L 495, 555, 650/519, 565, 668 nm Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 647 Varje
10769043 3 x 10 μl 346, 495, 590/442, 519, 617 nm Alexa Fluor 350, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10114712 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Z25308
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Innehåller 1 injektionsflaska Zenon Alexa Fluor 647 kanin IgG-märkningsreagens (250μ L), och 1 flaska med Zenon blockerande reagens (kanin IgG, 250μ L).
Generera antikroppskonjugat (IgG) för immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), flödescytometri och cellavbildning med Invitrogen Zenon™ Kanin IgG-märkningssatser.
Generera antikroppskonjugat (IgG) för immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC), flödescytometri och cellavbildning med Invitrogen Zenon™ Kanin IgG-märkningssatser. Förenkla dina laboratorieapplikationer och minska korsreaktiviteten av antikroppar samtidigt som du uppnår effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner.
Uppnå snabba, mångsidiga och pålitliga fluorofor-, biotin- eller enzymmärkta primära IgG-antikroppar med Zenon™ kanin IgG-märkningssatser. Dessa kit använder Alexa Fluor fluoroforer, biotin, Pacific Blue eller enzymer såsom R-fykoerytrin och allofykocyanin, vilka är fästa till monovalenta, affinitetsrenade Fab-fragment. Fab-fragmenten är i sin tur riktade mot och binder till Fc-delen av primära IgG-antikroppar. Endast en liten mängd utgångsmaterial krävs, och metoden är optimerad för effektiv märkning av antikroppar i serum, ascitesvätska eller hybridomsuspensioner. Eftersom Zenon märkningsmetoden är baserad på immunselektivitet, den kräver inte avlägsnande av exogena proteiner (såsom serum) eller amininnehållande buffertar från målantikroppen, vilket förenklar processen.
Zenon märkningsteknik förenklar användningen av flera mus-härledda antikroppar i samma färgningsprotokoll. Zenon tricolor märkningssatser innehåller tillräckligt med material för 10 märkningsreaktioner av var och en av tre olika fluorescerande färger.
Viktiga egenskaper hos Zenon märkningsteknik:
•Märkta antikroppar är vanligtvis klara att användas på 10 minuter
• Kräver –endast 120μ g primär antikropp
• —Enkel ingen rening krävs
• —Flexibelt välj bland olika fluoroforer, biotin, HRP, alkaliskt fosfatas
• Multiplexa med andra monoklonala musantikroppar samtidigt
• Kan användas i en mängd olika applikationer inklusive ICC, IHC, flödescytometri och cellavbildning.
Fördelar med att använda Zenon antikroppsmärkningssatser inkluderar:
Kostnadsbesparingar
Zenon antikroppsmärkningssatser erbjuder en kostnadsmedveten och reproducerbar metod för att tagga så lite som 0,4μ g i 2μ L primär antikropp, med minimalt slöseri med dyra eller svåra att erhålla antikroppar, eller överdrivna tvättsteg som innebär risk för produktförlust.
Känslighet
Märk dina primära antikroppar utan att kompromissa med deras antigenbindningsaffinitet: Zenon färgämnes- och enzymmärkta Fab-fragment, som är riktade mot Fc-svansen, affinitetsrenas under deras framställning för att säkerställa hög affinitet och selektivitet för Fc-delen av motsvarande primära antikroppen. Förfarandet för kemisk märkning av Zenon Fab-fragment skyddar deras Fc-bindningsställe, vilket resulterar i mer aktiva märkningsreagens.
Hastighet
Ingen rening krävs före användning Zenon Fantastiska fragment i dina laboratorieapplikationer. Bildning av Fab-antikroppskomplexet sker på mindre än fem minuter, följt av ett fem minuters blockeringssteg. Under denna tid märks nästan all primär antikropp i blandningen med de märkta Fab-fragmenten.
Enkelhet
Fab-antikroppskomplexen uppvisar fluorescens eller enzymatisk aktivitet som liknar intensiteten hos direkt märkta primära antikroppar. Att variera graden av antikroppsmärkning är lika enkelt som att ändra mängden tillsatt Zenon märkningsreagens under reaktionen. När märkningskomplexen väl har bildats kan de användas omedelbart, utan behov av antikroppsrening.
Tillförlitlighet
Den Zenon Fab-antikroppskomplex är stabilt och tillåter efterföljande eller samtidig märkning av olika målceller och vävnader med olika komplex. Efter färgning kan ett aldehydbaserat fixeringssteg användas för att förhindra överföring av olika märkningar mellan olika primära antikroppar, vilket bevarar det initiala färgningsmönstret.
Anpassning
Vi erbjuder anpassade antikroppskonjugeringstjänster som är effektiva och konfidentiella, och vi står fast vid kvaliteten på vårt arbete. Det är vi ISO 13485:2000 certifierad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Etikettsats
Kvantitet 50 reaktionssats
Innehåll och lagring Innehåller 1 injektionsflaska Zenon Alexa Fluor 647 kanin IgG-märkningsreagens (250μ L), och 1 flaska med Zenon blockerande reagens (kanin IgG, 250μ L).
Förvaras i kylskåp (2 8 –C) °och skyddas mot ljus.
Excitation/Emission 650/668 nm
Märkning Skala <1 –20μ g
Produktlinje Zenon
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 647
Färg Långt-röd
Märkningsmål IgG
Art Kanin
Etiketttyp Alexa Fluor