Learn More
ZEObeads™
Product Code. p-200085144
Click to view available options
Fas:
C18 Funktionaliserad
C8 Funktionaliserad
DIOL funktionaliserad
NH2 funktionaliserad
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Product Code. 30048978
Brand: ZEObeads 300255
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEObeads™ är en hög renhet, högpresterande kromatografisk silikagel vars sfäroidala morfologi erbjuder överlägsen rening. ZEObeads™ finns tillgänglig i en mängd olika format för ökad flexibilitet (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Sfäroidal kiselgel
  • Hög renhet
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Mycket bred portfölj
  • Brett urval av funktionaliseringsalternativ
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • 50 A porstorlek
  • 20 till 30μ m partikelstorlek
  • Lämplig för medium till högt tryck
  • Idealisk för blixtapplikationer
  • Hög belastningsförmåga
  • Oöverträffad service och support
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash och process
Specifications
Partikelstorlek 20 till 30μ m
Porstorlek 50Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 100 g
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas C8 Funktionaliserad
Partikelform Sfäroidal