Läs mer
Zeolite beta, hydrogen
Produktkod. p-7059989
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 15432507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045875.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolit beta används vid isomerisering av vaxer och Friedel Crafts reaktioner (alkylering och acylering) Zeolitβ väte används som molekylsikt, filter, adsorbent, katalysator, torkmedel, katjonbytare, dispergeringsmedel och tvättmedelsförstärkare. Den tjänar som en sur katalysator och används som ett alternativ till de kända metoderna för skydd av alkoholer som tetrahydropyranyletrar och avskyddande av tetrahydropyranyletrar. Det används också i den stereoselektiva Meerwein-Ponndorf-Verley-reduktionen av ketoner. Vidare används den som en effektiv och återvinningsbar katalysator för tetrahydropyranylering av alkoholer och fenoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Zeolit beta används vid isomerisering av vaxer och Friedel Crafts reaktioner (alkylering och acylering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1318-02-1
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.043
MDL-nummer MFCD00132601
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-namn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxi)aluminium
LEDER O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zeolite beta, hydrogen
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.