Läs mer
Zeolite Y, hydrogen
Produktkod. p-7076488
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 15462477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045866.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Zeolite Y is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. | CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162.043 g/mol
Zeolit Y används som en krackningskatalysator i katalytiska krackningsenheter för petroleumraffinaderier för att omvandla högkokande fraktioner av petroleumråolja till mer värdefulla bensin, diesel och andra produkter. Används vid tillverkning av tvättmedel för applikationer för att ta bort hårdhet. Det används också som luktkontroll, industriella absorbenter, industriella fyllmedel, gasabsorption, jordsanering, avloppsvattenfiltrering, flockningsmedel, djurfoder, hydroponik, molekylsilar, torkmedel, lättbetong, akustik och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1318-02-1
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.043
MDL-nummer MFCD00132601
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-namn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxi)aluminium
LEDER O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zeolite Y
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.