Läs mer
Zeolit Y, väte
Beskrivning
Zeolit Y används som krackningskatalysator i katalytiska krackningsenheter för petroleumraffinaderier för att omvandla högkokande fraktioner av petroleumråolja till mer värdefull bensin, diesel och andra produkter. Zeolit Y används som krackningskatalysator. I den petrokemiska industrin används den i sur form för att öka utbytet av bensin och diesel från råoljeråvara genom att knäcka tunga paraffiner till nafta av bensinkvalitet. Vidare används det i hydrokrackningsenheterna som en platina/palladiumbärare för att öka aromathalten i omformulerade raffinaderiprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Zeolit Y används som krackningskatalysator i katalytiska krackningsenheter för petroleumraffinaderier för att omvandla högkokande fraktioner av petroleumråolja till mer värdefulla bensin, diesel och andra produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zeolite Y, hydrogen |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.