Läs mer
Zeolit ZSM-5, ammonium
Produktkod. 15402527
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15402527 500 g 500g
15482517 25 g 25g
15492517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15402527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045881.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162,043 g/mol
Zeolit ZSM-5 används vid kolväteisomerisering, alkylering av kolväten och som katalysatorbärare. Används vid tillverkning av tvättmedel för applikationer för att ta bort hårdhet. Det används också som luktkontroll, industriella absorbenter, industriella fyllmedel, gasabsorption, jordsanering, avloppsvattenfiltrering, flockningsmedel, djurfoder, hydroponik, molekylsilar, torkmedel, lättbetong, akustik och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1318-02-1
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.043
MDL-nummer MFCD00132601
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-namn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxi)aluminium
LEDER O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zeolite ZSM-5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.