Läs mer
ZEOprep™ C18 Funktionaliserad
Produktkod. 30048950 Handla allt Zeochem Produkter
Change view
Porstorlek:
60Å
90Å
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
60Å , 5 kg
90Å , 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Kvantitet Förpackningsstorlek
30048950 90Å 5 kg - -
30049031 - - 60Å , 5 kg -
30048957 60Å 100 g - 100g
30049006 90Å 500 g - -
30049024 60Å 1 kg - -
30048971 90Å 100 g - 100g
30049017 - - 90Å , 1 kg -
30048967 60Å 500 g - 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30048950 Leverantör ZEOprep Leverantörsnummer 302090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57470.00 SEK
    52724.12 SEK / 5kg
    Save 4745.88 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. C18 funktionaliserad oregelbunden silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. C18-liganden ger kiseldioxiden en opolär yta, idealisk för läkemedel och mer.
  • C18 funktionaliserad för RP-applikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 90Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 5 kg
Produkttyp Silikagel
Material Silikagel
Fas C18 Funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden