Läs mer
ZEOprep™ C18 Funktionaliserad
Produktkod. 30048957 Handla allt Zeochem Produkter
Change view
:
60Å , 1 kg
60Å , 100 g
60Å , 5 kg
60Å , 500 g
90Å , 1 kg
90Å , 100 g
90Å , 5 kg
90Å , 500 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
30048957 60Å , 100 g
30049031 60Å , 5 kg
30049006 90Å , 500 g
30048950 90Å , 5 kg
30049024 60Å , 1 kg
30048971 90Å , 100 g
30049017 90Å , 1 kg
30048967 60Å , 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30048957 Leverantör ZEOprep Leverantörsnummer 300190
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ZEOprep™ är ett förpackningsmaterial som ger snabba, effektiva och reproducerbara separationer. C18 funktionaliserad oregelbunden silikagel används i gravitations-, flash- och mediumtryckskromatografi. C18-liganden ger kiseldioxiden en opolär yta, idealisk för läkemedel och mer.
  • C18 funktionaliserad för RP-applikationer
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • Hög renhet
  • Europeisk tillverkning
  • Schweizisk noggrannhet och konsistens
  • Utmärkt batch-till-batch-reproducerbarhet
  • ISO Certifiering
  • Hög kemisk och mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstorleksfördelning
  • 20 till 500μ m partikelstorleksintervall
  • Finns i 60 A eller 90 A porstorlek
  • Hög belastningsförmåga
  • Val av förpackningsstorlekar tillgängliga
  • Lämplig för gravitation, flash, prep och process skala
Specifikationer
Partikelstorlek 40 till 63μ m
Porstorlek 60Å
Teknik Kromatografi
Kvantitet 100 g
Typ Silikagel
Material Silikagel
Fas C18 Funktionaliserad
Partikelform Oregelbunden